주요 문서
8.18339
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenol
for synthesis
동의어(들):
2-Methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-964-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
solid
autoignition temp.
750 °C
효능
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
4600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
28-32 °C
전이 온도
flash point 82 °C
density
1.13 g/cm3 at 21 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.134
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 4
1 of 4