주요 문서
8.18392
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
동의어(들):
3,4-Diaminopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3,4-(NH2)2C5H3N
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
200-220-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
480 °C
효능
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
217-220 °C
전이 온도
flash point 240 °C
solubility
30 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1cnccc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
InChI key
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3