주요 문서
8.18497
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
for synthesis
동의어(들):
1-Chlorohexane, Hexyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
208-859-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
53 hPa ( 55 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
225 °C
효능
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-9.6 % (v/v)
bp
132-136 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
전이 온도
flash point 27 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.878
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup