주요 문서
8.18531
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
동의어(들):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-766-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<5 Pa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (acidimetric)
양식
solid
autoignition temp.
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
전이 온도
flash point 210 °C
solubility
1390 g/L
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1000 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup