주요 문서
8.18652
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzophenone
for synthesis
동의어(들):
2,4-Dihydroxybenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
205-029-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
형태
powder
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
143-146 °C
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
750 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
257.0 °F
Flash Point (°C)
125 °C