추천 제품
vapor pressure
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
solid
효능
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
185 °C
solubility
soluble >500 g/L
density
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
벌크 밀도
640 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)CC(\N=C(/[O-])\C=C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable