주요 문서
8.18795
Sigma-Aldrich
2-Decanone
for synthesis
동의어(들):
2-Decanone, Methyl octyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
211-752-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
mp
3 °C
전이 온도
flash point 86 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup