주요 문서
8.18969
Sigma-Aldrich
Isoamyl alcohol
for synthesis
동의어(들):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-633-5
NACRES:
NA.21
bp:
130 °C (lit.)
vapor pressure:
2 mmHg ( 20 °C)
vapor density
3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
644 °F
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
동점도
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
전이 온도
flash point 43.5 °C
solubility
25 g/L
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
규격
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) Air
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
신호어
Danger-Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
110.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43.5 °C - closed cup