8.20078
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt
for synthesis
동의어(들):
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8NNaO7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
341.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
226-736-4
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
>400 °C
mp
>380 °C
벌크 밀도
550 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)N)c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable