주요 문서
8.20536
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
동의어(들):
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, DPPD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
1,4-(C6H5NH)2C6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
260.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
200-806-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
형태
crystals
효능
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
220-225 °C/1.33 hPa
mp
135 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
560 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
InChI key
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable