주요 문서
8.20604
Sigma-Aldrich
Glutaric anhydride
for synthesis
동의어(들):
Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
203-593-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.05 hPa ( 50 °C)
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
320 °C
효능
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
290.5 °C/1013 hPa
mp
53-57 °C
전이 온도
flash point 175 °C
density
1.24 g/cm3 at 60 °C
벌크 밀도
990 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI key
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
347.0 °F
Flash Point (°C)
175 °C