주요 문서
8.20624
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
for synthesis
동의어(들):
1-Heptanol, Heptyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
116.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-897-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
350 °C
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9 % (v/v)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
전이 온도
flash point 78 °C
solubility
1 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCC
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup