주요 문서
8.20678
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
동의어(들):
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
200-654-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
solid
효능
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
154-155 °C/16 hPa
mp
27-30 °C
전이 온도
flash point 79 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C=O)CO
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup