주요 문서
8.20730
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
for synthesis
동의어(들):
Iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5I
CAS Number:
Molecular Weight:
204.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
209-719-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.41 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
효능
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-30 °C
전이 온도
flash point 77 °C
solubility
0.34 g/L (experimental)
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup