주요 문서
8.20744
Sigma-Aldrich
Potassium-O-ethyldithiocarbonate
for synthesis
동의어(들):
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5KOS2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
205-439-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
효능
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
209-214 °C (decomposes)
solubility
1090 g/L
벌크 밀도
400‑600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[S-]C(=S)OCC
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F
Flash Point (°C)
96 °C