주요 문서
8.20763
Sigma-Aldrich
Mercaptosuccinic acid
for synthesis
동의어(들):
Mercaptosuccinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2CH(SH)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-736-4
NACRES:
NA.22
양식:
solid
Quality Level
양식
solid
mp
150-153 °C
solubility
500 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
SC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable