주요 문서
8.20990
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane
for synthesis
동의어(들):
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5(CH2)11CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
204-591-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
bp
275-300 °C/1013 hPa
mp
3 °C
전이 온도
flash point 124 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCC)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
InChI key
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup