주요 문서
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
동의어(들):
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
204-927-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
형태
powder
효능
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
145.3 °C
전이 온도
flash point 224 °C
density
1.209 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
650 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
435.2 °F
Flash Point (°C)
224 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1