주요 문서
8.21075
Sigma-Aldrich
Terephthalaldehydic acid
for synthesis
동의어(들):
Terephthalaldehydic acid, 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(OHC)C6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
210-607-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
248-250 °C
벌크 밀도
396 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable