주요 문서
8.21125
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
동의어(들):
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3)C6H4SO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
211-522-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
powder
mp
>300 °C
solubility
soluble 818 g/L
density
1.55 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
932.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
500 °C - closed cup