주요 문서
8.21197
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate
for synthesis
동의어(들):
Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5O)3PO
CAS Number:
Molecular Weight:
326.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
204-112-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
solid
autoignition temp.
>500 °C
효능
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
48-50 °C
전이 온도
flash point >230 °C
solubility
0.0019 g/L
벌크 밀도
650 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
428.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
220 °C - closed cup