주요 문서
8.21256
Sigma-Aldrich
DL-1-Phenylethylamine
for synthesis
동의어(들):
DL-1-Phenylethylamine, DL-α-Methylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
121.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
210-545-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
355 °C
bp
184-186 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
전이 온도
flash point 70 °C
solubility
42 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup