주요 문서
8.21861
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
for synthesis
동의어(들):
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7SH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352105
EC 인덱스 번호:
203-918-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
240 °C
효능
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
전이 온도
flash point 70 °C
solubility
0.004 g/L
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2