주요 문서
8.21898
Sigma-Aldrich
Tetraoctyltin
for synthesis
동의어(들):
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)7]4Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
571.59
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
222-733-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
효능
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
268 °C/13 hPa
전이 온도
flash point 180 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
InChI key
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (on Sn): ≥ 20.0 %
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
356.0 °F
Flash Point (°C)
180 °C