주요 문서
8.22070
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-679-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
solid
mp
169-172 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable