주요 문서
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
동의어(들):
Methyl benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
202-259-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.36 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
510 °C
효능
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.6-20 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
전이 온도
flash point 82 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup