주요 문서
8.40106
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylaniline
for synthesis
동의어(들):
N-Benzyl-N-methylaniline, Benzylmethylphenyl amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
197.28
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
210-375-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
450 °C (DIN 51794)
효능
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
311 °C/1013 hPa
mp
8 °C
전이 온도
flash point 152 °C
solubility
0.009 g/L
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
InChI key
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
305.6 °F
Flash Point (°C)
152 °C