주요 문서
8.41355
Sigma-Aldrich
Isophthalonitrile
for synthesis
동의어(들):
Isophthalonitrile, Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
210-933-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.014 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
162-163 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
InChI key
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1