주요 문서
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
동의어(들):
n-Tricosane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H48
CAS Number:
Molecular Weight:
324.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
211-347-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
flakes
autoignition temp.
524 °C
bp
199-200 °C/4 hPa
mp
48-49 °C
전이 온도
flash point 113 °C
density
0.778 g/cm3 at 48 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
InChI key
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3