주요 문서
8.41424
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydroquinone
for synthesis
동의어(들):
tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
217-752-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
powder
autoignition temp.
457 °C
효능
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
295 °C/1013 hPa
mp
127-129 °C
전이 온도
flash point 171 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI key
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1