주요 문서
8.41595
Sigma-Aldrich
p-Anisoin
for synthesis
동의어(들):
p-Anisoin, 4,4′-Dimethoxybenzoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
272.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-330-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
powder
mp
111-112 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChI key
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable