주요 문서
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
동의어(들):
Dipropyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14S
CAS Number:
Molecular Weight:
118.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352113
EC 인덱스 번호:
203-873-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
8.6 hPa
Quality Level
형태
liquid
expl. lim.
1-51 % (v/v)
bp
141-142 °C/1013 hPa
mp
-102 °C
전이 온도
flash point 28 °C
density
0.838 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup