주요 문서
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
동의어(들):
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
154.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-704-3
NACRES:
NA.22
양식:
crystals
분석:
≥98.0% (acidimetric)
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
crystals
mp
165-166 °C (sublimed)
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Sc1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI key
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3