주요 문서
8.41878
Sigma-Aldrich
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
280.27
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
222-425-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
mp
235-240 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI key
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable