Key Documents
8.43791
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trihydroxybenzene
for synthesis
동의어(들):
1,2,4-Trihydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
208-575-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
mp
137-140 °C
density
1.45 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
InChI key
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable