AB1504
Anti-Glutamate receptor 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, horse, mouse, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
platypus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GRIA1(2890)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
품질
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected Glutamate receptor 1 (GluR1) on 10 µg of mouse brain lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Mouse brain lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable