ABN88
Anti-phospho-NR1 (Ser896) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer896)
유전자 정보
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NR1 on 10 µg of lambda phosphatase untreated and treated rat microsomal brain tissue lysates.
표적 설명
결합
분석 메모
Lambda phosphatase untreated and treated rat microsomal brain tissue lysates
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13