ABS233
Anti-PI3 Kinase p85 Antibody, N-SH2 domain
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms from 500 µg of Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Signaling
Developmental Signaling
품질
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of rat brain tissue lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Jurkat cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable