ABS517
Anti-PRMT8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Protein arginine N-methyltransferase 8, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 4, Protein arginine methyltransferase 8
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRMT8(56341)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
품질
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected PRMT8 in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable