주요 문서
AP4009000
Millipore
Glass Fiber Membrane Filter, 0.7 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
동의어(들):
Glass Fiber Filter without binder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for EPA OTM-45
설명
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore
파라미터
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
필터 직경
90 mm
두께
475 μm
공극 크기
0.7 μm pore size
90 % porosity
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glass fiber filters without binder resin can withstand temperatures up to 500°C without the loss of their structural integrity.
애플리케이션
  • Total Suspended Solids 2540D
  • EPA method 1311 for TCLP analysis
  • Determining volatile suspended matter in wastewater and industrial effluents
  • Stack Testing for PFAS via OTM-45
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
PFAS 화합물의 공기 모니터링을 위한 OTM-45 방법에 대한 데이터 및 추천 여과 제품.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
EPA 방법 537.1을 이용한 물 시료의 PFAS 검사에서 Millex® PES 시린지 필터의 검증.