제품 라인
Auto2D®
호환성
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
저장 온도
room temp
일반 설명
애플리케이션
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
법적 정보
면책조항
시험 성적서(COA)
문서
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Auto2D® 2D 전기영동 기기는 어려운 2D 전기영동법을 빠르면서도 쉽고 재현성 있는 방법으로 완전히 자동화합니다. Auto2D® 시스템을 사용하면 찾기 어려운 단백질을 찾아내는 데 2시간도 걸리지 않으며 재현성이 높습니다.
프로토콜
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
관련 콘텐츠
automated-2d-gel-electrophoresis-device
automated-2d-gel-electrophoresis-device
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.