주요 문서
DTTP04700
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.6 μm Pore Size
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
동의어(들):
Isopore Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Isopore
Millipore
파라미터
10 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
필터 직경
47 mm
두께
25 μm
중량 추출물
<1%
refractive index
n/D 1.6
기질
Isopore
공극 크기
0.6 μm pore size
5-20 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Reflective light microscopy
  • SEM analysis
  • Gravimetric analysis
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
주의사항
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
법적 정보
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany