product name
Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA, This Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-99%
sensitivity: 3 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 5-1000 pg/mL
inter-assay cv: 3-14%
intra-assay cv: 2-5%
기술
ELISA: suitable
입력
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt 수납 번호
응용 분야
research use
검출 방법
colorimetric (450nm/590nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
Refer to kit protocol for details
애플리케이션
Neuroscience
기타 정보
면책조항
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code