FCABS400F
Milli-Mark® Anti-FcεRI Antibody, γ subunit-FITC
Milli-Mark®, from rabbit
동의어(들):
Fc fragment of IgE high affinity I receptor for gamma polypeptide, Fc-epsilon RI-gamma, FceRI gamma, IgE Fc receptor subunit gamma, Immunoglobulin E receptor, high affinity,gamma chain
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
FITC conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
mouse, human, rat
제조업체/상표
Milli-Mark®
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FCER1G(2207)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
RBL cells
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
프로토콜
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.