주요 문서
GTTP09030
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
동의어(들):
Isopore Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
공극 크기:
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
material:
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
특징:
hydrophilic
필터 직경:
90 mm
두께:
25 μm
무균:
non-sterile
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Isopore
Millipore
파라미터
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
필터 직경
90 mm
두께
25 μm
중량 추출물
<1%
refractive index
n/D 1.6
Matrix
Isopore
공극 크기
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • SEM analysis
  • Sterility testing
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
주의사항
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
법적 정보
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany