material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
Agency
in accordance with ASTM® D5755
설명
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
파라미터
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
필터 길이 × 너비
1.9 cm × 4.2 cm
필터 직경
25 mm
두께
135 μm
중량 추출물
6%
refractive index
n/D 1.495
기질
MF-Millipore™
공극 크기
5.0 μm pore size
84 % porosity
용량
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
버블 포인트(bubble point)
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
애플리케이션
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Millipore® Patch 검사 키트는 휴대용 키트로서 유압액, 벌크 화학물질, 보일러수 및 윤활유의 수집 및 검사에 사용됩니다. 이 키트에는 100회의 검사를 위한 소모품이 포함되어 있습니다.