주요 문서
SNAP2FRMN01
Millipore
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
제품명
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holding Frame (single pack), The new Mini Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Quality Level
제조업체/상표
SNAP id®
기술
western blot: suitable
호환성
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
검출 방법
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
법적 정보
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
프로토콜
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
다양한 블롯 절차를 위한 워크플로 단계를 가진 웨스턴 블롯 프로토콜은 단백질이 SDS 폴리아크릴아미드 겔에서 니트로셀룰로오스 시트로 전기영동을 통해 전달되는 과정을 설명합니다. 이는 또한 면역 블로팅 프로토콜로도 알려져 있습니다.