Merck
TRCSTFF03IL
Optimization and Scale-up of Tangential Flow Filtration (TFF) Applications (at Customer Site)
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
86132100
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
일반 설명
This two-day course examines the in-depth theory of tangential flow filtration (TFF) as well as the latest techniques to develop an efficient and effective TFF process. During a practical laboratory session, you will determine optimal operating conditions using a model feed stream in a laboratory system to perform concentration and cleaning steps. Then, through a real-life case study, you will scale-up and size a TFF process with specific product purity objectives.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
제약 및 바이오의약 제조업체는 M Lab™ 콜라보레이션 센터에서 직접 또는 실시간 스트리밍으로 제공되는 실용적인 훈련 과정을 통해 기술을 향상시킬 수 있습니다.
Pharmaceutical and biopharmaceutical manufacturers can enhance their skill sets with practical, hands-on training courses in-person or streamed live from our M Lab™ Collaboration Centers.