제품명
Acetonitrile/TFA 0.05% Mobile Phase,
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
농도
0.045-0.055 % (v/v) in trifluoroacetic acid
기술
HPLC: suitable
증발 잔류물
≤5 ppm
색상
APHA: ≤10
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C
전이 온도
flash point 2 °C
density
0.782 g/mL at 25 °C
UV 흡수
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
형식
mixture
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup