product name
Water, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Grade
HPLC grade
Quality Level
Agency
meets USP/NF
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
형태
liquid
유통기한
12 mo. (from manufacture date)
기술
HPLC: suitable
불순물
≤5 ppb Total purgeable organics
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
응용 분야
general analytical
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Expiration Dated
제조 메모
분석 메모
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.